Merck
154806
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylacetamide
spectrophotometric grade, ≥99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CON(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
87.12
Beilstein:
1737614
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
164.5-166 °C (lit.)
klasa czystości
spectrophotometric grade
Poziom jakości
gęstość pary
3 (vs air)
ciśnienie pary
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
914 °F
granice wybuchowości
1.8 %, 100 °F
11.5 %, 160 °F
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
zanieczyszczenia
<0.050% water
pozostałość po odparowaniu
<0.001%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.437 (lit.)
pH
4 (20 °C, 200 g/L)
bp
164.5-166 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
gęstość
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 270 nm Amax: 1.00
λ: 280 nm Amax: 0.30
λ: 290 nm Amax: 0.15
λ: 310 nm Amax: 0.05
λ: 320 nm Amax: 0.03
λ: 360-400 nm Amax: 0.01
ciąg SMILES
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
Klucz InChI
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N,N-dimetyloacetamid(DMAc) jest szeroko stosowany do tworzenia mieszanin rozpuszczalników dla celulozy. Opisano statyczne i dynamiczne badania rozpraszania światła celulozy rozpuszczonej w różnych stężeniach mieszanin DMAc/LiCl.
Zastosowanie
N,N-dimetyloacetamid został użyty jako rozpuszczalnik do przygotowania materiałów nanokompozytowych, składających się z celulozy i hydroksyapatytu, metodą mikrofalową. Został również użyty jako rozpuszczalnik dla poli(imidów eterowych), które mogą być stosowane do powlekania stopów magnezu w celu zapobiegania korozji.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Corrosion protection of magnesium alloy AZ31 by coating with poly (ether imides)(PEI)
Scharnagl.N, et al.
Surface and Coatings Technology, 203(10), 1423-1428 (2009)
Rapid microwave-assisted synthesis and characterization of cellulose-hydroxyapatite nanocomposites in N, N-dimethylacetamide solvent
Ma M-G, et al.
Carbohydrate Research, 345(8), 1046-1050 (2010)
Solutions of cellulose in N, N-dimethylacetamide/lithium chloride studied by light scattering methods.
Roder T, et al.
Polymer, 42(16), 6765-6773 (2001)
Fen Ran et al.
Acta biomaterialia, 7(9), 3370-3381 (2011-06-11)
An amphiphilic triblock co-polymer of poly(vinyl pyrrolidone)-b-poly(methyl methacrylate)-b-poly(vinyl pyrrolidone) (PVP-b-PMMA-b-PVP) was synthesized via reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization. The block co-polymer can be directly blended with polyethersulfone (PES) using dimethylacetamide (DMAC) as the solvent to prepare flat sheet and
André H Gröschel et al.
Nature communications, 3, 710-710 (2012-03-20)
Hierarchical self-assembly offers elegant and energy-efficient bottom-up strategies for the structuring of complex materials. For block copolymers, the last decade witnessed great progress in diversifying the structural complexity of solution-based assemblies into multicompartment micelles. However, a general understanding of what