Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 540,00 zł |
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 711,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1290,00 zł |
2 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
540,00 zł
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
2 mmHg ( 25 °C), 4 mmHg ( 38 °C)
assay
99.8%
autoignition temp.
914 °F
expl. lim.
1.8 %, 100 °F, 11.5 %, 160 °F
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
bp
164.5-166 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
density
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
InChI key
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| assay 99.8% | assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥99.9% |
| grade anhydrous | grade spectrophotometric grade | grade - | grade HPLC grade |
| vapor density 3 (vs air) | vapor density 3 (vs air) | vapor density 3 (vs air) | vapor density 3 (vs air) |
| vapor pressure 2 mmHg ( 25 °C), 4 mmHg ( 38 °C) | vapor pressure 2 mmHg ( 25 °C), 4 mmHg ( 38 °C) | vapor pressure 2 mmHg ( 25 °C), 4 mmHg ( 38 °C) | vapor pressure 2 mmHg ( 25 °C), 4 mmHg ( 38 °C) |
| mp −20 °C (lit.) | mp −20 °C (lit.) | mp −20 °C (lit.) | mp −20 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethylacetamide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
wgk
WGK 2
flash_point_f
147.2 °F - closed cup
flash_point_c
64 °C - closed cup
hcodes
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
127-19-5
127-19-5