Przejdź do
S3014
Sodium chloride
Molecular Biology, DNase, RNase, and protease, none detected, ≥99% (titration)
Sodium chloride
Synonim(y):
Halite, NaCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
413,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
734,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2430,00 zł
6 x 1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2700,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.44
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-598-3
Beilstein/REAXYS Number:
3534976
MDL number:
Assay:
≥99% (titration)
Grade:
Molecular Biology
Form:
crystalline
Solubility:
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
413,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
crystalline
impurities
DNAse, none detected, Endonuclease, none detected, NICKase, none detected, RNAse, none detected, protease, none detected
turbidity
≤3.5 NTU
pH
7
mp
801 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
density
2.16 g/cm3 at 25 °C (77 °F)
anion traces
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
cation traces
K: ≤50 ppm, ≤5 ppm (Heavy Metals by ICP-OES)
suitability
suitable for Western blot, suitable for mass spectrometry, suitable for molecular biology
application(s)
advanced drug delivery
cell analysis
foreign activity
DNase, RNase, and protease, none detected
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Application
This product is designated as Molecular Biology grade and is suitable for molecular biology applications. It has been analyzed for the absence of nucleases and proteases.
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
71376RDD041S1679
form
crystalline
form
solid
form
-
form
solid
assay
≥99% (titration)
assay
≥99.5% (AT)
assay
≥99%
assay
99.0-100.5%
solubility
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: soluble (358 g/l at 20 °C (68 °F))
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
reagent grade
grade
-
density
2.16 g/cm3 at 25 °C (77 °F)
density
2.16 g/cm3 at 25 °C (77 °F)
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium chloride
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 2 Ratings-only reviews