Kluczowe dokumenty
04101
Polyphosphoric acid
≥83% phosphate (as P2O5) basis
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥83% phosphate (as P2O5) basis
bp
300 °C (lit.)
ślady kationów
As: ≤30 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
InChI
1S/O5P2.H3O4P/c1-2-7-4-3-6(1)5-7;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)
Klucz InChI
FVYIVXLIMHNYTD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)