Przejdź do
433071
5-Chloro-1-indanone
99%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
277,00 zł
207,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7ClO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.60
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
207,75 zł
Cena katalogowa277,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
powder
mp
94-98 °C (lit.)
functional group
chloro, ketone
SMILES string
Clc1ccc2C(=O)CCc2c1
InChI
1S/C9H7ClO/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(8)11/h2-3,5H,1,4H2
InChI key
MEDSHTHCZIOVPU-UHFFFAOYSA-N
General description
5-Chloro-1-indanone is a 5-halo-1-indanone. It participates in the Irie′s synthesis of substituted pyridines. 5-Chloro-1-indanone has a stable triclinic crystal structure and has intermolecular forces of C-H...O, C-H...Π, CO...Cl and Π...Π types.
Application
5-Chloro-1-indanone may be used as starting reagent for the preparation of 5-chloro-2-methoxycarbonyl-1-indanone. It may be used for the preparation of important biomedical compounds such as anticonvulsants, anticholinergics and diarylsulfonylureas, having potential activity against solid tumors.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
415650
description
99%
description
95%
assay
99%
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
-
mp
94-98 °C (lit.)
mp
-
form
powder
form
liquid
functional group
ketone, chloro
functional group
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)