Merck
02890
Sigma-Aldrich
Ethanol
purum, fine spirit, denaturated with 2% 2-butanone, F25 MEK1, ~96% (based on denaturant-free substance)
Synonim(y):
Ethyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.07
Beilstein:
1718733
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
15101802
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.05
gęstość pary
1.59 (vs air)
1.59 (vs air)
ciśnienie pary
44.6 mmHg ( 20 °C)
44.6 mmHg
klasa czystości
purum
Próba
~96% (based on denaturant-free substance)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
683 °F
jakość
fine spirit, denaturated with 2% 2-butanone, F25 MEK1
granice wybuchowości
19 %, 60 °F
19 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3600 (lit.)
tw
78 °C (lit.)
78 °C
mp
-114 °C
−114 °C (lit.)
gęstość
0.807 g/mL at 20 °C
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
ciąg SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Sales restrictions may apply
Przypis
1Distribution and use of ethyl alcohol in Switzerland require a license from the Swiss Federal Alcohol Administration
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Physicochemical Properties of SnO2-Sb2 O 5 Films Prepared by the Spray Pyrolysis Technique.
Correa-Lozano B, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 143(1), 203-209 (1996)
Synthesis of ZnO nanorod and the annealing effect on its photoluminescence property.
Wu L, et al.
Opt. Mater., 28(4), 418-422 (2006)
Fabrication of thin film dye sensitized solar cells with solar to electric power conversion efficiency over 10%.
Ito S, et al.
Thin Solid Films, 516(14), 4613-4619 (2008)
50-Hz extremely low frequency electromagnetic fields enhance cell proliferation and DNA damage: possible involvement of a redox mechanism.
Wolf FI, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research, 1743(1), 120-129 (2005)
Christophe Tastet et al.
Proteomics, 3(2), 111-121 (2003-02-26)
Several zwitterionic detergents differing in their polar heads, linker parts and hydrophobia tail were synthesized and evaluated for their efficiency in protein solubilizers for two-dimensional electrophoresis. A model system consisting of human red blood cell ghosts was used for this