Kluczowe dokumenty
Z802018
Specac®Golden Gate ATR Mk II
with ZnSe Lenses
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
Opis ogólny
Golden Gate ATR firmy Specac to najbardziej wszechstronny na świecie system próbkowania w podczerwieni. Analizuje wszystkie rodzaje próbek, od twardych ciał stałych po żrące ciecze, jest łatwy w użyciu, czuły i wytrzymały.
Wyjątkową czułość uzyskuje się dzięki kontaktowi pod wysokim ciśnieniem z litym diamentem typu IIIa, wybranym ze względu na niezrównaną czułość jako pojedynczy element odbijający ATR wraz z jego wyjątkową stabilnością fizyczną i chemiczną.
Akcesorium może być używane do analizy szeregu próbek, od pojedynczych cząstek i włókien po żrące ciecze. Platforma próbki o dużym obszarze roboczym jest idealna do pobierania próbek w skali makro. Diament jest połączony w wysokiej temperaturze z mocowaniem z węglika wolframu, zapewniając wydajność i wytrzymałość, aby wytrzymać wysokie ciśnienia wymagane do maksymalnego kontaktu optycznego z twardymi próbkami. Mostek szybkiego blokowania i zwalniania pozwala na szybką wymianę próbki. Wbudowany mechanizm kontroli ciśnienia oznacza, że można uzyskać powtarzalne wyniki i optymalne mocowanie próbki.
Dostępne są opcje soczewek ZnSe i KRS-5; KRS-5 zapewnia szerszy zakres badań Mid-IR niż ZnSe, ale przy zmniejszonej przepustowości optycznej.
Wymaga płyty bazowej Specac Benchmark odpowiedniej dla spektrometru IR, która nie jest dołączona i należy ją zamówić osobno.
Zastosowanie
  • Kontrola jakości proszków farmaceutycznych
  • Analiza twardych i miękkich granulek polimerowych
  • Pobieranie próbek kryminalistycznych, wiórów farby i pojedynczych włókien
  • Próbki twarde, np. skały i materiały geochemiczne
  • Ciecze korozyjne
  • Druty powlekane
  • Próbki wrażliwe na powietrze
Cechy i korzyści
  • Wymagane niewielkie przygotowanie próbki lub jego brak
  • Wytrzymały monolityczny diamentowy element ATR typu IIIA
  • Twarde, obojętne, szafirowe, samopoziomujące kowadełko dociskowe
  • Wysokociśnieniowy mostek obciążeniowy zapewniający doskonałą jakość danych spektralnych
  • Mostek szybkiego zwalniania otwiera się z dala od stołu ATR
Informacje prawne
Specac is a registered trademark of Specac Ltd.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)