Merck
HPA003037
Sigma-Aldrich
Anti-TOMM22 antibody produced in rabbit
enhanced validation
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-1C9-2 antibody produced in rabbit, Anti-Mitochondrial import receptor subunit TOM22 homolog antibody produced in rabbit, Anti-Translocase of outer membrane 22 kDa subunit homolog antibody produced in rabbit, Anti-hTom22 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
MAAAVAAAGAGEPQSPDELLPKGDAEKPEEELEEDDDEELDETLSERLWGLTEMFPERVRSAAGATFDLSLFVAQK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TOMM22(56993)
Immunogen
Mitochondrial import receptor subunit TOM22 homolog recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73555
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Julia Bernal-Tirapo et al.
International journal of molecular sciences, 24(7) (2023-04-14)
Metabolic adaptations are a hallmark of cancer and may be exploited to develop novel diagnostic and therapeutic tools. Only about 50% of the patients who undergo thyroidectomy due to suspicion of thyroid cancer actually have the disease, highlighting the diagnostic
Leticia Selinger Galant et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 13(7) (2024-07-27)
Understanding the complex biological processes of cells in culture, particularly those related to metabolism, can be biased by culture conditions, since the choice of energy substrate impacts all of the main metabolic pathways. When glucose is replaced by galactose, cells
Giulia Bertolin et al.
Autophagy, 9(11), 1801-1817 (2013-10-24)
Loss-of-function mutations in PARK2/PARKIN and PINK1 cause early-onset autosomal recessive Parkinson disease (PD). The cytosolic E3 ubiquitin-protein ligase PARK2 cooperates with the mitochondrial kinase PINK1 to maintain mitochondrial quality. A loss of mitochondrial transmembrane potential (ΔΨ) leads to the PINK1-dependent
Belén Mollá et al.
Disease models & mechanisms, 9(6), 647-657 (2016-04-16)
Frataxin (FXN) deficiency causes Friedreich's ataxia (FRDA), a multisystem disorder with neurological and non-neurological symptoms. FRDA pathophysiology combines developmental and degenerative processes of dorsal root ganglia (DRG), sensory nerves, dorsal columns and other central nervous structures. A dying-back mechanism has
Sven Dennerlein et al.
eLife, 10 (2022-01-01)
Human mitochondria express a genome that encodes thirteen core subunits of the oxidative phosphorylation system (OXPHOS). These proteins insert into the inner membrane co-translationally. Therefore, mitochondrial ribosomes engage with the OXA1L-insertase and membrane-associated proteins, which support membrane insertion of translation