Kluczowe dokumenty
Z805416
Specac® Benchmark baseplate
for Midac spectrometers (all models)
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Opis ogólny
Płyty bazowe Specac Benchmark to adapterowe płyty bazowe używane do instalowania akcesoriów Specac, takich jak jednostki ATR, w komorze próbki spektrometru. Akcesorium umieszcza się w górnej części płyty bazowej Benchmark i mocuje za pomocą pojedynczej śruby mocującej, zwykle w filarze lokalizacyjnym z przodu płyty bazowej.
Na płycie znajdują się trzy kolejne filary wsporcze i lokalizacyjne rozmieszczone w konfiguracji trójkątnej, aby dopasować wysokość filaru lokalizacyjnego śruby mocującej, tak aby akcesorium było umieszczone poziomo, aby było prezentowane na właściwej wysokości wiązki i pozycji przestrzennej w komorze próbki spektrometru. To właśnie takie rozmieszczenie słupków (lub otworów lokalizacyjnych i kołków w systemach spektrometrów o niskiej wysokości wiązki) na płycie nośnej oznacza konfigurację płyty bazowej Benchmark.
Metalowa płyta, na której znajdują się słupki lub otwory lokalizacyjne i kołki, ma określony kształt i jest unikalna dla konkretnego przedziału próbki spektrometru. To właśnie ta metalowa płytka jest bezpośrednio przymocowana do podłogi spektrometru. Płyta bazowa Benchmark może być odpowiednia dla wielu modeli spektrometrów tego samego producenta, a po umieszczeniu w spektrometrze umożliwi prawidłowe zamontowanie dowolnego akcesorium kompatybilnego z płytą bazową Benchmark.
Akcesoria można wymieniać w celu obsługi, po prostu odkręcając śrubę radełkowaną na samym akcesorium. Część płyty bazowej Benchmark nie musi być usuwana z komory próbki spektrometru. Zaletą jest to, że po dokładnym ustawieniu akcesorium do pracy w konkretnym spektrometrze na płycie bazowej Benchmark, o ile ustawienia optyczne akcesorium nie zostaną zmienione, można je wyjmować ze spektrometru tyle razy, ile jest to wymagane i jest gotowe do użycia przy następnym montażu.
Inne uwagi
Ta płyta bazowa Specac Benchmark może być używana z urządzeniami Specac Golden Gate i Quest ATR i jest przeznaczona do następujących instrumentów IR: Midac Wszystkie modele
Informacje prawne
Specac is a registered trademark of Specac Ltd.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)