Merck
814697
TOYOPEARL® CM-650C Media luzem
phase carboxymethyl, bottle of 1 L, 100 μm particle size
Synonim(y):
TOYOPEARL® CM-650 Bulk Media
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
Particle size:
100 μm
Matrix active group:
carboxymethyl phase
Matrix:
hydroxylated methacrylic polymer
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
TOYOPEARL®
form
slurry
mol wt
2000 - 1,000,000
feature
counter ion Na+
packaging
bottle of 1 L
manufacturer/tradename
Tosoh 14697
parameter
3 bar max. pressure
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
hydroxylated methacrylic polymer
matrix active group
carboxymethyl phase
particle size
100 μm
operating pH
2-13
separation technique
cation exchange
General description
Żywica Toyopearl CM-650 to słaby wymieniacz kationowy do oczyszczania biomolekuł. Może być stosowana do wysokowydajnego wychwytywania, oczyszczania pośredniego i etapów procesu polerowania.
Features and Benefits
Oczyścić na miejscu za pomocą 0,5 M NaOH lub 0,1 M HCl.
Physical form
72% (v/v) zawiesina w 20% (v/v) etanolu
Wysyłany w 20% (v/v) etanolu.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TOYOPEARL® CM-650C Media luzem
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-17-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)