Kluczowe dokumenty
Z801585
Hellma® calibration standard, glass filter set
F3, F4, F7, for testing the wavelength accuracy and the photometric accuracy
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
klasa czystości
certified reference material
producent / nazwa handlowa
Hellma (666-S001)
Zastosowanie
food and beverages
petroleum
pharmaceutical
plastics
Format
neat
Opis ogólny
Wtórny wzorzec kalibracji zapewniający dokładność długości fali i dokładność fotometryczną. Certyfikowany.
Zestaw filtrów szklanych: F3, F4, F7 (pozycje szczytowe w nm, A: 270; 280; 297; 320; 340; 440; 465; 546,1; 590; 635; W: 329; 472; 512; 681; 875)
Inne uwagi
Najbardziej aktualna wersja wytycznych Hellma dotyczących obsługi standardów kalibracji jest dostępna na stronie internetowej Hellma Analytics.
Informacje prawne
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)