Kluczowe dokumenty
Z219673
Sigma-Aldrich
1143 Urządzenie do suszenia Abderhalden
pkg of 1 ea
Wybierz wielkość
1 EA
6370,00 zł
6370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
6370,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
6370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 1 ea
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The Aldrich Abderhalden drying apparatus has an improved design features a desiccant flask with a removable drying chamber. Multiple drying chambers may be used to dry several samples in series without dismantling and cleaning the main chamber, flask, and condenser assembly. Dried samples, sealed in the drying chamber, may be easily transferred to a dry box for sample removal under inert atmosphere.
Complete unit consists of a drying chamber (25.5 cm L × 25.4 mm I.D.), desiccant flask with a 2 mm glass stopcock, vapor chamber, Allihn condenser, and 250 mL boiling flask.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)