Kluczowe dokumenty
Z137286
Sigma-Aldrich
Ace three-neck round-bottom flask with threaded side-arm
capacity 5,000 mL
Synonim(y):
bottom flask, flask round, round flask
Wybierz wielkość
1 EA
1950,00 zł
1950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1950,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
1950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 6954-89
pojemność
5,000 mL
Opis ogólny
Trzy szyjki, pionowa. 24/40 złączy. Jedno gwintowane ramię boczne z tuleją i O-ringiem, z wyjątkiem rozmiaru 500 ml, który ma kątowe szyjki boczne.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)