Z ząbkowanym przyłączem węża (średnica zewnętrzna 10 mm) po prawej stronie. Główna rura ma średnicę zewnętrzną 22 mm, a odległość między zaworami wynosi 100 mm od środka do środka.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)