Merck
Z0635
Sigma-Aldrich
Zinc sulfate heptahydrate
meets USP testing specifications
Synonim(y):
Zinc Sulfate hydrate, Zinc sulphate heptahydrate, ZnSO4
Wybierz wielkość
100 G
491,00 zł
500 G
1640,00 zł
491,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
491,00 zł
500 G
1640,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ZnSO4 · 7H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.56
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Próba:
>99.0%
rozpuszczalność:
H2O: 965 g/L at 20 °C
491,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Poziom jakości
Próba
>99.0%
rozpuszczalność
H2O: 965 g/L at 20 °C
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
Klucz InChI
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Thiago B Kirsten et al.
PloS one, 10(3), e0120263-e0120263 (2015-03-17)
Sickness behavior is considered part of the specific beneficial adaptive behavioral and neuroimmune changes that occur in individuals in response to infectious/inflammatory processes. However, in dangerous and stressful situations, sickness behavior should be momentarily abrogated to prioritize survival behaviors, such
Dervis Özcelik et al.
Biological trace element research, 150(1-3), 342-349 (2012-10-12)
Zinc is an element that under physiological conditions preferentially binds to and is a potent inducer of metallothionein under physiological conditions. The present study was conducted to explore whether zinc supplementation morphologically and biochemically protects against diabetic nephropathy through modulation
Laurent Dortet et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 56(12), 6437-6440 (2012-10-17)
A biochemical test (Carba NP test II) was developed to identify carbapenemase production in Enterobacteriaceae and Pseudomonas spp. and to discriminate between the different types of carbapenemases (classes A, B, and D). It is based on the detection of the
Priyanga Ranasinghe et al.
Trials, 14, 52-52 (2013-02-21)
The number of people with diabetes is increasing worldwide, especially in developing South Asian countries. Therefore, preventing diabetes at the early stages has become an important issue. Recent clinical trials, systematic reviews, and meta-analysis have shown that zinc has beneficial
Kristina M Hettne et al.
BMC medical genomics, 6, 2-2 (2013-01-30)
Availability of chemical response-specific lists of genes (gene sets) for pharmacological and/or toxic effect prediction for compounds is limited. We hypothesize that more gene sets can be created by next-generation text mining (next-gen TM), and that these can be used