Przejdź do
1724769
USP
Siarczan cynku
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Zinc sulfate monohydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1970,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ZnSO4 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.47
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
1970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
zinc sulfate
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);1H2;/q;;+2/p-2
InChI key
RNZCSKGULNFAMC-UHFFFAOYSA-L
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny siarczanu cynku USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Zinc Sulfate Compounded Injection
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
172474713743611614807
Zinc oxide United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1724747
Zinc oxide
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
zinc sulfate
API family
zinc oxide
API family
magnesium sulfate
API family
sodium sulfate
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Siarczan cynku
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Do you have Zinc Sulfate in JP grade?
    1 answer
    1. This product is not JP.