Merck
Y0001976
Deferiprone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
3-Hydroxy-1,2-dimethyl-4(1H)-pyridone, Deferiprone
Wybierz wielkość
120 MG
697,00 zł
697,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
120 MG
697,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
697,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
deferiprone
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
272-275 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN1C=CC(=O)C(O)=C1C
InChI
1S/C7H9NO2/c1-5-7(10)6(9)3-4-8(5)2/h3-4,10H,1-2H3
Klucz InChI
TZXKOCQBRNJULO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Deferiprone EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jingyin Yue et al.
Genes & development, 34(9-10), 637-649 (2020-04-04)
The emergence of drug resistance is a major obstacle for the success of targeted therapy in melanoma. Additionally, conventional chemotherapy has not been effective as drug-resistant cells escape lethal DNA damage effects by inducing growth arrest commonly referred to as
Cory L Simpson et al.
Cell reports, 34(5), 108689-108689 (2021-02-04)
The epidermis regenerates continually to maintain a protective barrier at the body's surface composed of differentiating keratinocytes. Maturation of this stratified tissue requires that keratinocytes undergo wholesale organelle degradation upon reaching the outermost tissue layers to form compacted, anucleate cells.