Kluczowe dokumenty
32473
Metoclopramide
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
4-Amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide, Methoxychloroprocainamide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
VETRANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(N)cc1OC
InChI
1S/C14H22ClN3O2/c1-4-18(5-2)7-6-17-14(19)10-8-11(15)12(16)9-13(10)20-3/h8-9H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,19)
Klucz InChI
TTWJBBZEZQICBI-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... DRD2(1813) , HTR3A(3359) , HTR4(3360)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Human plasma by liquid–liquid extraction (LLE) with dichloromethane followed by hydrophilic interaction chromatography-electrospray iionization-tandem mass spectrometry (HILIC-ESI-MS/MS) operating in selected reaction monitoring (SRM) mode of detection.
It may also be used as an internal standard for the determination of loratadine and desloratadine in:
- Human plasma by high performance liquid chromatography (HPLC) coupled to MS/MS with multiple reaction monitoring (MRM) detection.
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?