This product is soluble in methanol at 5mg/ml. It is not recommended to store aqueous solutions. It is recommended to use freshly prepared solutions.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 377,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1180,00 zł 885,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
377,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
powder
mp
272-275 °C (lit.)
functional group
ketone
storage temp.
room temp
SMILES string
CN1C=CC(=O)C(O)=C1C
InChI
1S/C7H9NO2/c1-5-7(10)6(9)3-4-8(5)2/h3-4,10H,1-2H3
InChI key
TZXKOCQBRNJULO-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Hydroxy-1,2-dimethyl-4(1H)-pyridone (Hdpp, Deferiprone) is a hydroxy ketone derivative. It reacts with uranyl salts [UO2(NO3)2] in aqueous acidic solution to afford mono nuclear complexes ([UO2(dpp)(Hdpp)2(H2O)]ClO4). X-ray studies have been conducted to examine the structure and geometry of these complexes.
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 272-275 °C (lit.) | mp 93-95 °C (lit.) | mp 208 °C (dec.) (lit.) | mp 160 °C (dec.) (lit.) |
| form powder | form - | form - | form - |
| functional group ketone | functional group - | functional group - | functional group chloro |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the suggested solvent and what is the solubility of Deferiprone? Can Deferiprone solution be stored and at which temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the recommended storage temperature?
1 answer-
This product is stored at room temperature.
Helpful?
-
![1H-1,2,3-Triazolo[4,5-b]pyridine 98%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/344/744/1e7fa2cf-1258-48e0-909f-92509981f43d/640/1e7fa2cf-1258-48e0-909f-92509981f43d.png)