Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
41105331
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
1
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in CHO cells
Quality Segment
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
solid
suitability
suitable for mass spectrometry
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
SigmaMAb Rituximab (MSQC17) został zaprojektowany jako standard do analizy przeciwciał monoklonalnych Rituximab przy użyciu spektrometrii mas. Ciężko znakowana wersja jest dostępna jako SILu™MabRituximab (MSQC13).
SigmaMAb Rituximab jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego. Nie jest przeznaczony do leków, użytku domowego ani innych zastosowań.
SigmaMAb Rituximab jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego. Nie jest przeznaczony do leków, użytku domowego ani innych zastosowań.
Application
Przeciwciało monoklonalne SILu™ Lite SigmaMAb Rituximab zostało wykorzystane do badania jego działania przeciwnowotworowego poprzez mechanizm cytotoksyczności zależnej od przeciwciał (ADCC).[1]
Other Notes
SigmaMab Rituximab Heavy Chain:
QVQLQQPGAELVKPGASVKMSCKASGYTFTSYNMHWVKQTPGRGLEWIGAIYPGNGDTSYNQKFKGKATLTADKSSSTAYMQLSSLTSEDSAVYYCARSTYYGGDWYFNVWGAGTTVTVSAASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKAEPKSCDKTHTCPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPG
SigmaMab Lekki łańcuch rytuksymabu:
QIVLSQSPAILSASPGEKVTMTCRASSSVSYIHWFQQKPGSSPKPWIYATSNLASGVPVRFSGSGTSYSLTISRVEAEDAATYYCQQWTSNPPTFGGTKLEIKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC
QVQLQQPGAELVKPGASVKMSCKASGYTFTSYNMHWVKQTPGRGLEWIGAIYPGNGDTSYNQKFKGKATLTADKSSSTAYMQLSSLTSEDSAVYYCARSTYYGGDWYFNVWGAGTTVTVSAASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKAEPKSCDKTHTCPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPG
SigmaMab Lekki łańcuch rytuksymabu:
QIVLSQSPAILSASPGEKVTMTCRASSSVSYIHWFQQKPGSSPKPWIYATSNLASGVPVRFSGSGTSYSLTISRVEAEDAATYYCQQWTSNPPTFGGTKLEIKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC
Legal Information
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| form solid | form solid | form - | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| suitability suitable for mass spectrometry | suitability suitable for mass spectrometry | suitability - | suitability - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?