Kluczowe dokumenty
SAB4502989
Sigma-Aldrich
Anti-TNF Receptor II, antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CD120b, p75, p75 TNF receptor, p75TNFR
Wybierz wielkość
100 μG
2330,00 zł
2330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2330,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 48 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNFRSF1B(7133)
Opis ogólny
Gen receptora czynnika martwicy nowotworów 2 (TNFR2) z dziesięcioma eksonami i dziewięcioma intronami, obejmujący około 43 kbp, jest mapowany na ludzkim chromosomie 1p36.3-p36.2. TNFR2 jest członkiem nadrodziny receptorów TNF i ulega ekspresji w komórkach linii krwiotwórczej. TNFR2, znany również jako CD120b lub p75, receptor TNF jest białkiem transbłonowym typu I o masie 75 kDa, charakteryzującym się bogatymi w cysteinę regionami zewnątrzkomórkowymi z trzema do sześciu domenami połączonymi dwusiarczkiem wymaganymi do wiązania ligandu.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego receptora TNF II.
Zakres immunogenu: 376-425
Zastosowanie
Przeciwciało przeciwko receptorowi TNF 2 zostało użyte do zbadania wpływu sygnalizacji TNF na toksyczność lub apoptozę indukowaną przez CPF- i CPF+ CM (pestycydy) w komórkach SH-SY5Y.[1]
Działania biochem./fizjol.
Receptor czynnika martwicy nowotworów 2 (TNFR2) odgrywa istotną rolę w indukowaniu sygnałów dla różnych procesów komórkowych, w tym proliferacji tymocytów i obwodowych komórek T, wydzielania przez komórki T czynnika stymulującego kolonie granulocytów i makrofagów, hamowania wczesnej hematopoezy oraz inaktywacji i klirensu TNF przez nerki. Mutacja w genie prowadzi do nowotworów komórek krwiotwórczych, nerwiaka niedojrzałego, glejaka oraz raka szyjki macicy i jajnika. TRAF2 oddziałuje z TNFR2 i aktywuje szlak NF-κB (NF-κB). TNFR2, któremu brakuje domen śmierci, moduluje działanie innego receptora śmierci TNFR1, który indukuje śmierć komórek T. TNFR2 odgrywa istotną rolę w interakcji leukocytów ze śródbłonkiem indukowanej przez TNFα. TNFR2 jest uważany za potencjalną alternatywę terapeutyczną, ponieważ ma zdolność do niwelowania typowych skutków ubocznych związanych z lekami ukierunkowanymi na TNF-α lub p55.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yan Jiang et al.
Experimental and therapeutic medicine, 15(1), 1021-1028 (2018-02-13)
Tumor necrosis factor (TNF)-α has been reported to be important in glomerulonephritis, which is closely associated with podocyte dysfunction and apoptosis. However, the precise mechanisms by which TNF-α expression are regulated remain unclear. The purpose of the present study was
S M Santee et al.
The Journal of biological chemistry, 271(35), 21151-21159 (1996-08-30)
Tumor necrosis factor receptor p75 (TNF-R p75) is a 75-kDa type I transmembrane protein expressed predominantly on cells of hematopoietic lineage. TNF-R p75 belongs to the TNF receptor superfamily characterized by cysteine-rich extracellular regions composed of three to six disulfide-linked
M Rothe et al.
Science (New York, N.Y.), 269(5229), 1424-1427 (1995-09-08)
TNF receptor-associated factor (TRAF) proteins are candidate signal transducers that associate with the cytoplasmic domains of members of the tumor necrosis factor (TNF) receptor superfamily. The role of TRAFs in the TNF-R2 and CD40 signal transduction pathways, which result in
Unni M Chandrasekharan et al.
Blood, 109(5), 1938-1944 (2006-10-28)
Tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha) binds to 2 distinct cell-surface receptors: TNF-alpha receptor-I (TNFR-I: p55) and TNF-alpha receptor-II (TNFR-II: p75). TNF-alpha induces leukocyte adhesion molecules on endothelial cells (ECs), which mediate 3 defined steps of the inflammatory response; namely, leukocyte rolling
Bence Pál Barta et al.
World journal of diabetes, 14(1), 48-61 (2023-01-24)
Cytokines are essential in autoimmune inflammatory processes that accompany type 1 diabetes. Tumor necrosis factor alpha plays a key role among others in modulating enteric neuroinflammation, however, it has a dual role in cell degeneration or survival depending on different