Merck
Y0001601
Alfacalcidol for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
1α-Hydroxyvitamin D3, 1α-Hydroxycholecalciferol, Alfacalcidol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H44O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
400.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
agency
EP
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
EDQM
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)C[C@H](O)C3=C
InChI
1S/C27H44O2/c1-18(2)8-6-9-19(3)24-13-14-25-21(10-7-15-27(24,25)5)11-12-22-16-23(28)17-26(29)20(22)4/h11-12,18-19,23-26,28-29H,4,6-10,13-17H2,1-3,5H3/b21-11+,22-12-/t19-,23-,24-,25+,26+,27-/m1/s1
Klucz InChI
OFHCOWSQAMBJIW-AVJTYSNKSA-N
informacje o genach
human ... VDR(7421)
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Niniejszy standard referencyjny Farmakopei Europejskiej jest przeznaczony do stosowania wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Synthetic vitamin D3 analog that is metabolized to 1,25-dihydroxycholecalciferol. Inhibits bone resorption and stimulates bone formation. Supresses parathyroid hormone secretion by bovine parathyroid cells.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Oral
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vitamin D and metabolites measurement by tandem mass spectrometry
van den Ouweland JMW, et al.
Reviews in Endocrine & Metabolic Disorders, 14(2), 159-184 (2013)
Siobhan O'Donnell et al.
Journal of bone and mineral metabolism, 26(6), 531-542 (2008-11-04)
Our objective was to conduct a systematic review on the benefits and harms of calcitriol and alfacalcidol in the reduction of fracture and fall risk. Randomized controlled trials (RCTs) comparing these agents to placebo or calcium and reporting fracture and
Noboru Kubodera
Mini reviews in medicinal chemistry, 9(12), 1416-1422 (2009-11-26)
Many readers may have only a vague idea about vitamin D. This is made complicated, in part, because it is also expressed with suffixes such as vitamin D(2) or vitamin D(3). Otherwise the prefix of "active" is also occasionally used.
Koji Nakamura et al.
International journal of gynecological cancer : official journal of the International Gynecological Cancer Society, 25(2), 288-295 (2015-01-09)
Removal of the ovaries is common during surgery for endometrial cancer. However, because loss of the ovaries can cause several health problems in patients, strategies for the prevention of such problems need to be established. Hence, we decided to conduct
Florent Richy et al.
Aging clinical and experimental research, 17(2), 133-142 (2005-06-28)
Alfacalcidol (1-alpha-hydroxyvitamin D3) is a non-endogenous analog of vitamin D which can bypass the renal and intestinal regulatory mechanisms that control the production of calcitriol (1,25-hydroxyvitamin D3, the active form of vitamin D, D-Hormone). Alfacalcidol may be metabolized into calcitriol