Unfortunately, the solubility of this product has not been determined. However, the research grade product, A4669, is soluble in water at 0.7 mg/mL, 1M HCl at 50 mg/mL, and DMSO at 7mg/mL.
Kluczowe dokumenty
A0220000
Aciclovir
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Acycloguanosine, 9-[(2-Hydroxyethoxy)methyl]guanine, Acyclovir
Wybierz wielkość
636,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
636,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
acyclovir
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
NC1=Nc2c(ncn2COCCO)C(=O)N1
InChI
1S/C8H11N5O3/c9-8-11-6-5(7(15)12-8)10-3-13(6)4-16-2-1-14/h3,14H,1-2,4H2,(H3,9,11,12,15)
Klucz InChI
MKUXAQIIEYXACX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
-
How can I dissolve aciclovir?