Merck
Y0001056
Saquinavir for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Saquinavir mesylate, (2S)-N1[(1S,2R)-3-[(3S,4aS,8aS)-3-[[(1,1-Dimethylethyl)amino]carbonyl]octahydro-2(1H)-isoquinolinyl]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]-2-[(2-quinolinylcarbonyl)amino]butanediamide methanesulfonate, Ro-31-8959
Wybierz wielkość
303.3 μG
480,00 zł
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
303.3 μG
480,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H50N6O5·CH4O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
766.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
saquinavir
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CS(O)(=O)=O.CC(C)(C)NC(=O)[C@@H]1C[C@@H]2CCCC[C@@H]2CN1C[C@@H](O)[C@H](Cc3ccccc3)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)c4ccc5ccccc5n4
InChI
1S/C38H50N6O5.CH4O3S/c1-38(2,3)43-37(49)32-20-26-14-7-8-15-27(26)22-44(32)23-33(45)30(19-24-11-5-4-6-12-24)41-36(48)31(21-34(39)46)42-35(47)29-18-17-25-13-9-10-16-28(25)40-29;1-5(2,3)4/h4-6,9-13,16-18,26-27,30-33,45H,7-8,14-15,19-23H2,1-3H3,(H2,39,46)(H,41,48)(H,42,47)(H,43,49);1H3,(H,2,3,4)/t26-,27+,30-,31-,32-,33+;/m0./s1
Klucz InChI
IRHXGOXEBNJUSN-YOXDLBRISA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Saquinavir dla przydatności systemu Wzorzec odniesienia EP, przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Saquinavir is an HIV Protease Inhibitor used in antiretroviral therapy.
Saquinavir is an HIV Protease Inhibitor used in antiretroviral therapy. It inhibits both HIV-1 and HIV-2 proteases. Studies have also looked at saquinavir as a possible anti-cancer agent.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Khaled Mohamed Hosny et al.
International journal of pharmaceutics, 475(1-2), 191-197 (2014-09-03)
Saquinavir mesylate (SM) is a protease inhibitor with activity against human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) and is available in tablet form, which has three major problems. First, the drug undergoes extensive first pass metabolism. Second, the drug has a