Przejdź do
SML3387
Rilpivirine
≥98% (HPLC), NNRTI inhibitor, powder
Synonim(y):
4-[[4-[[4-[(1E)-2-Cyanoethenyl]-2,6-dimethylphenyl]amino]-2-pyrimidinyl]amino]benzonitrile, R 278474, TMC 278
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H18N6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
366.42
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Rilpivirine, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC(=CC(=C1NC2=NC(=NC=C2)NC3=CC=C(C=C3)C#N)C)/C=C/C#N
InChI
1S/C22H18N6/c1-15-12-18(4-3-10-23)13-16(2)21(15)27-20-9-11-25-22(28-20)26-19-7-5-17(14-24)6-8-19/h3-9,11-13H,1-2H3,(H2,25,26,27,28)/b4-3+
InChI key
YIBOMRUWOWDFLG-ONEGZZNKSA-N
Biochem/physiol Actions
Nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI); anti-retroviral
Rilpivirine is a next generation nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI), It has been shown to be active against many HIV strains with mutations that confer resistance to the first-generation NNRTIs.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2916SML2762SML2622
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rilpivirine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)