Przejdź do
SML3163
Inhibitor Mpro 5h
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Mpro inhibitor 5h, 1H-Indole-2-carboxamide, N-[(1S)-1-[[[(1S)-2-(2-Benzothiazolyl)-2-oxo-1-[[(3S)-2-oxo-3-pyrrolidinyl]methyl]ethyl]amino]carbonyl]-3-methylbutyl]-4-methoxy-1H-indole-2-carboxamide
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H33N5O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
575.68
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352107
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Inhibitor Mpro 5h jest silnym i selektywnym odwracalnym inhibitorem SARS-CoV-2 Mpro, który blokuje replikację wirusa. Chroni komórki VeroE6 przed zakażeniem SARS-CoV-2WK-521. Inhibitor Mpro 5h działa synergistycznie z remdesiwirem przeciwko SARS-CoV-2. Inhibitor Mpro 5h nie wykazuje znaczącej cytotoksyczności wobec kilku linii komórkowych w stężeniu 200 μM.
silny i selektywny odwracalny inhibitor SARS-CoV-2 Mpro o ścisłym wiązaniu, który blokuje replikację wirusa
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2877SML3314SML1297
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)