Y0000788
Indinavir
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Indinavir monohydrate
Wybierz wielkość
644,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
644,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
indinavir
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N4([C@@H](CN(CC4)Cc5cnccc5)C(=O)NC(C)(C)C)C[C@@H](O)C[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@@H]1[C@@H](Cc2c1cccc2)O.O
InChI
1S/C36H47N5O4.H2O/c1-36(2,3)39-35(45)31-24-40(22-26-12-9-15-37-21-26)16-17-41(31)23-29(42)19-28(18-25-10-5-4-6-11-25)34(44)38-33-30-14-8-7-13-27(30)20-32(33)43;/h4-15,21,28-29,31-33,42-43H,16-20,22-24H2,1-3H3,(H,38,44)(H,39,45);1H2/t28-,29+,31+,32-,33+;/m1./s1
Klucz InChI
XTYSXGHMTNTKFH-BDEHJDMKSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)