Merck
Y0000677
Bromocriptine mesilate for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2-Bromo-α-ergocryptine methanesulfonate salt, (+)-2-Bromo-12′-hydroxy-2′-(1-methylethyl)-5′-(2-methylpropyl)ergotaman-3′,6′-18-trione methanesulfonate salt, (+)-Bromocriptine methanesulfonate salt, Bromocriptine mesylate salt
Wybierz wielkość
5 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H40BrN5O5 · CH4SO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
750.70
Beilstein:
4115238
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
bromocriptine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CS(O)(=O)=O.[H][C@@]12Cc3c(Br)[nH]c4cccc(C1=CC(CN2C)C(=O)N[C@@]5(O[C@]6(O)N([C@@H](CC(C)C)C(=O)N7CCC[C@@]67[H])C5=O)C(C)C)c34
InChI
1S/C32H40BrN5O5.CH4O3S/c1-16(2)12-24-29(40)37-11-7-10-25(37)32(42)38(24)30(41)31(43-32,17(3)4)35-28(39)18-13-20-19-8-6-9-22-26(19)21(27(33)34-22)14-23(20)36(5)15-18;1-5(2,3)4/h6,8-9,13,16-18,23-25,34,42H,7,10-12,14-15H2,1-5H3,(H,35,39);1H3,(H,2,3,4)/t18?,23-,24+,25+,31-,32+;/m1./s1
Klucz InChI
NOJMTMIRQRDZMT-NEKRQHSLSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Mesylan bromokryptyny dla przydatności systemu Wzorzec odniesienia EP, przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J Michael Gaziano et al.
Journal of the American Heart Association, 1(5), e002279-e002279 (2013-01-15)
Bromocriptine-QR (a quick-release formulation of bromocriptine mesylate), a dopamine D2 receptor agonist, is a US Food and Drug Administrration-approved treatment for type 2 diabetes mellitus (T2DM). A 3070-subject randomized trial demonstrated a significant, 40% reduction in relative risk among bromocriptine-QR-treated
Seong Hee Kang et al.
Journal of Korean medical science, 27(8), 965-968 (2012-08-10)
Mixed autonomic hyperactivity disorder (MAHD) among patients with acquired brain injury can be rare. A delayed diagnosis of MAHD might exacerbate the clinical outcome and increase healthcare expenses with unnecessary testing. However, MAHD is still an underrecognized and evolving disease
V H Lyzogub et al.
Likars'ka sprava, (3-4)(3-4), 41-47 (2013-01-30)
The discovery of 5 subtypes of dopamine receptors revealed their important role in development of arterial hypertension and obesity. Reduce of their functional activity or number with age conduces to the increase of tone of the sympathetic nervous system, dyspoiesis
David S Bell
Postgraduate medicine, 124(5), 121-135 (2012-10-26)
Cardiovascular risk reduction is a key priority in patients with diabetes. The relationship between glycemic control and macrovascular outcomes, such as the benefit of intensive glucose control and the importance of postprandial or fasting blood glucose, is still under debate.
Laura D Ratner et al.
Endocrinology, 153(12), 5980-5992 (2012-11-03)
Female infertility is often associated with deregulation of hormonal networks, and hyperprolactinemia is one of the most common endocrine disorders of the hypothalamic-pituitary axis affecting the reproductive functions. We have shown previously that transgenic female mice overexpressing human chorionic gonadotropin