Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1080,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1080,00 zł
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D −63 to −74°, c = 0.5 in dichloromethane
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
originator
Johnson & Johnson
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCNC(=O)N(CCCN(C)C)C(=O)[C@@H]1C[C@H]2[C@@H](Cc3c[nH]c4cccc2c34)N(CC=C)C1
InChI
1S/C26H37N5O2/c1-5-11-30-17-19(25(32)31(26(33)27-6-2)13-8-12-29(3)4)14-21-20-9-7-10-22-24(20)18(16-28-22)15-23(21)30/h5,7,9-10,16,19,21,23,28H,1,6,8,11-15,17H2,2-4H3,(H,27,33)/t19-,21-,23-/m1/s1
InChI key
KORNTPPJEAJQIU-KJXAQDMKSA-N
Gene Information
human ... DRD2(1813)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form - | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥10 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| originator Johnson & Johnson | originator - | originator - | originator - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cabergoline
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Lact.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?