Y0000530
Sultamicillin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Wybierz wielkość
631,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
631,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
sultamicillin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[S]1(=O)(=O)C2N([C@H](C1(C)C)C(=O)OCOC(=O)[C@@H]3N4C(SC3(C)C)C(C4=O)NC(=O)[C@@H](N)c5ccccc5)C(=O)C2
InChI
1S/C25H30N4O9S2/c1-24(2)17(29-20(32)16(21(29)39-24)27-19(31)15(26)12-8-6-5-7-9-12)22(33)37-11-38-23(34)18-25(3,4)40(35,36)14-10-13(30)28(14)18/h5-9,14-18,21H,10-11,26H2,1-4H3,(H,27,31)/t14?,15-,16?,17-,18-,21?/m0/s1
Klucz InChI
OPYGFNJSCUDTBT-CUUJHUNTSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)