Kluczowe dokumenty
Y0000532
Sultamicillin for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Sultamicillin
Wybierz wielkość
10 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H30N4O9S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
594.66
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
sultamicillin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[S]1(=O)(=O)C2N([C@H](C1(C)C)C(=O)OCOC(=O)[C@@H]3N4C(SC3(C)C)C(C4=O)NC(=O)[C@@H](N)c5ccccc5)C(=O)C2
InChI
1S/C25H30N4O9S2/c1-24(2)17(29-20(32)16(21(29)39-24)27-19(31)15(26)12-8-6-5-7-9-12)22(33)37-11-38-23(34)18-25(3,4)40(35,36)14-10-13(30)28(14)18/h5-9,14-18,21H,10-11,26H2,1-4H3,(H,27,31)/t14?,15-,16?,17-,18-,21?/m0/s1
Klucz InChI
OPYGFNJSCUDTBT-CUUJHUNTSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Sultamicillin for peak identification EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hiroki Tsukada et al.
Journal of infection and chemotherapy : official journal of the Japan Society of Chemotherapy, 18(5), 715-721 (2012-03-31)
Klebsiella pneumoniae is an important causative bacterium of aspiration pneumonia in many elderly patients. We retrospectively investigated the clinical effects of the early treatment of aspiration pneumonia and background factors in 24 patients from whom Klebsiella pneumoniae was isolated. Sulbactam/ampicillin
Mesut Yilmaz et al.
European journal of gastroenterology & hepatology, 24(6), 688-694 (2012-03-22)
Antibiotic-associated hemorrhagic colitis is a distinct form of antibiotic-associated bloody diarrhea (AABD) in which Clostridium difficile is absent. Although the cause is not exactly known, reports have suggested the role of Klebsiella oxytoca and/or C. difficile. Between 2001 and 2006
Mahir Seyrek et al.
Journal of endourology, 26(11), 1431-1436 (2012-05-23)
To compare sulbactam-ampicillin and cefuroxime antibiotics for prophylaxis of percutaneous nephrolithotomy (PCNL) and to find out the optimal regimen for antibiotic maintenance to prevent systemic inflammatory response syndrome (SIRS). Between February 2010 and March 2011, a total of 198 patients
Abbas Bahador et al.
Microbial drug resistance (Larchmont, N.Y.), 19(5), 397-406 (2013-06-19)
Multidrug-resistant Acinetobacter baumannii infections are serious challenges for clinicians because of A. baumannii propensity to acquire resistance to a wide spectrum of antimicrobial agents. In this study, 91 A. baumannii isolates from patients in tertiary intensive care units of three
Mitsuteru Shimohata et al.
Rinsho shinkeigaku = Clinical neurology, 52(6), 429-432 (2012-07-14)
Here, we report brain abscess due to Fusobacterium necrophorum (F. necrophorum) in a 78-year-old healthy man. He developed convulsion and did not have any signs of meningitis. Although the brain magnetic resonance imaging findings of the left occipital lobe were