Y0000437
Chlorphenamine impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(3RS)-3-(4-Chlorophenyl)-N-methyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine
Wybierz wielkość
759,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
759,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
chlorpheniramine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Clc1ccc(cc1)C(CCNC)c2ncccc2
InChI
1S/C15H17ClN2/c1-17-11-9-14(15-4-2-3-10-18-15)12-5-7-13(16)8-6-12/h2-8,10,14,17H,9,11H2,1H3
Klucz InChI
UICFCNIVUDNZSW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)