Przejdź do
B8279
Ro-20-1724
≥98% (HPLC), solid, cAMP phosphodiesterase inhibitor
Synonim(y):
Ro 20-1724
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
486,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H22N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.35
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
486,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
4-(3-Butoxy-4-methoxybenzyl)imidazolidin-2-one, solid
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
ethanol: 7 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCOc1cc(CC2CNC(=O)N2)ccc1OC
InChI
1S/C15H22N2O3/c1-3-4-7-20-14-9-11(5-6-13(14)19-2)8-12-10-16-15(18)17-12/h5-6,9,12H,3-4,7-8,10H2,1-2H3,(H2,16,17,18)
InChI key
PDMUULPVBYQBBK-UHFFFAOYSA-N
Application
4-(3-Butoxy-4-methoxybenzyl)imidazolidin-2-one has been used:
  • as a cyclic adenosine monophosphate (cAMP) phosphodiesterase inhibitor to treat cells for the determination of intracellular cAMP levels
  • as a component of serum-free medium
  • as phosphodiesterase inhibitor in order to study the effects of protease-activated receptor-1 (PAR-1) activation on cAMP levels
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of cAMP phosphodiesterase. IC50 33 μM in vascular smooth muscle of the aorta.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Phosphodiesterases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B3306I0404J3770
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
ethanol: 7 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)