Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 859,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
859,00 zł
Nazwa produktu
Agmatine sulfate salt, ≥97%, powder
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
color
white to off-white
mp
234-238 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL, ethanol: insoluble
SMILES string
OS(O)(=O)=O.NCCCCNC(N)=N
InChI
1S/C5H14N4.H2O4S/c6-3-1-2-4-9-5(7)8;1-5(2,3)4/h1-4,6H2,(H4,7,8,9);(H2,1,2,3,4)
InChI key
PTAYFGHRDOMJGC-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRINA(2907)
Application
- to study its effects on nod-like receptor protein 3 (NLRP3) inflammasome activation and cytokine responses in sub-chronic restraint stress rat models[1]
- as an N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor blocker to study its therapeutic effects on autistic behaviors in the valproic acid-induced animal model of autism[2]
- as a standard to determine the bioactive amines in vegetables by high-performance liquid chromatography (HPLC)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% | assay ≥98% (TLC) | assay 98% | assay ≥99.0% (T) |
| form powder | form powder | form solid | form powder or crystals |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| solubility H2O: 50 mg/mL, ethanol: insoluble | solubility 1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility water: soluble 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow or pink | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless |
| color white to off-white | color - | color - | color - |
| mp 234-238 °C (lit.) | mp >280 °C | mp 200-205 °C (dec.) (lit.) | mp 884 °C (lit.) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?