Merck
Y0000131
Buspirone hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
N-[4-[4-(2-Pyrimidinyl)-1-piperazinyl]butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione hydrochloride
Wybierz wielkość
5 MG
631,00 zł
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
631,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H31N5O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
421.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
buspirone
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[H].O=C1CC2(CCCC2)CC(=O)N1CCCCN3CCN(CC3)c4ncccn4
InChI
1S/C21H31N5O2.ClH/c27-18-16-21(6-1-2-7-21)17-19(28)26(18)11-4-3-10-24-12-14-25(15-13-24)20-22-8-5-9-23-20;/h5,8-9H,1-4,6-7,10-17H2;1H
Klucz InChI
RICLFGYGYQXUFH-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... HTR1A(3350)
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Buspirone hydrochloride EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
5-HT1A serotonin receptor agonist; anxiolytic.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H L Goldberg
Pharmacotherapy, 4(6), 315-324 (1984-11-01)
Buspirone is the first of a new class of anxioselective agents, the azaspirodecanediones. It achieves peak serum concentrations within one hour and has a serum half-life of 2 to 5 hours. Animal studies have suggested antianxiety activity and the absence
P Skolnick et al.
Pharmacotherapy, 4(6), 308-314 (1984-11-01)
Buspirone is an azaspirodecanedione that has anxiolytic actions in man and anticonflict actions in experimental animals. In contrast to many commonly used anxiolytic agents, buspirone does not appear to have significant sedative, muscle relaxant or anticonvulsant actions. Consequently, it has
M Kolcsar et al.
Acta physiologica Hungarica, 101(4), 479-487 (2014-12-24)
The role of serotonin in depression and anxiety is still highly controversial. In this experiment the effect of two substances upon anxiety was studied in rats. Forty adult (45-55 weeks old) male Wistar rats were used to study the following