Przejdź do
1078824
USP
Związek pokrewny buspironu L
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
8-(4-Chlorobutyl)-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
2 x 75 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H20ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.76
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
6320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
buspirone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClCCCCN1C(=O)CC2(CCCC2)CC1=O
InChI
1S/C13H20ClNO2/c14-7-3-4-8-15-11(16)9-13(10-12(15)17)5-1-2-6-13/h1-10H2
InChI key
BCNBRBQCDHLCBD-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny Buspirone Related Compound L USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Buspirone Hydrochloride
  • Buspirone Hydrochloride Tabletki
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR2845PHR3483PHR2848
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical small molecule
agency
USP
agency
traceable to USP 1078573
agency
traceable to USP 1078824
agency
traceable to USP 1078835
API family
buspirone
API family
buspirone
API family
-
API family
buspirone
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek pokrewny buspironu L
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
416.3 °F
flash_point_c
213.50 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)