Merck
B-054
Buspirone hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Wybierz wielkość
1 ML
343,00 zł
343,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H31N5O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
421.96
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
InChI key
RICLFGYGYQXUFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES string
O=C1CC2(CCCC2)CC(N1CCCCN(CC3)CCN3C4=NC=CC=N4)=O.Cl
InChI
1S/C21H31N5O2.ClH/c27-18-16-21(6-1-2-7-21)17-19(28)26(18)11-4-3-10-24-12-14-25(15-13-24)20-22-8-5-9-23-20;/h5,8-9H,1-4,6-7,10-17H2;1H
grade
certified reference material
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
Quality Level
Gene Information
human ... HTR1A(3350)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
V-076B-055P-916
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
(Snap-N-Spike®)
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
packaging
ampule of 1 mL
packaging
ampule of 1 mL
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
General description
Buspirone, sold under the trade name Buspar®, is an antidepressant marketed for treatment of generalized anxiety disorder and clinical depression. Suitable uses for this Certified Spiking Solution®include as starting material for calibrators and controls in antidepressant testing methods by LC/MS or GC/MS for clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis applications.
Legal Information
Buspar is a registered trademark of Bristol-Myers Squibb Co.
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)