Merck
W421350
Sigma-Aldrich
Farnesyl acetate
≥95%, stabilized, FG
Wybierz wielkość
W421350-SAMPLE-K
212,00 zł
100 G
945,00 zł
1 KG
2270,00 zł
212,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
W421350-SAMPLE-K
212,00 zł
100 G
945,00 zł
1 KG
2270,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H28O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.40
Numer FEMA:
4213
Beilstein:
1784823
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
09.818
NACRES:
NA.21
212,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥95%
zawiera
synthetic α-tocopherol as stabilizer
gęstość
0.91 g/mL at 20 °C (lit.)
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; floral; rose
ciąg SMILES
CC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C17H28O2/c1-14(2)8-6-9-15(3)10-7-11-16(4)12-13-19-17(5)18/h8,10,12H,6-7,9,11,13H2,1-5H3/b15-10+,16-12+
Klucz InChI
ZGIGZINMAOQWLX-NCZFFCEISA-N
Inne uwagi
Pobierz nasz Katalog smaków i zapachów, aby zobaczyć całą naszą linię produktów.
Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco z naszą najnowszą ofertą smaków i zapachów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)