Merck
W247804
Sigma-Aldrich
Farnesol
mixture of isomers, ≥95%, stabilized, FG
Synonim(y):
3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol
Wybierz wielkość
W247804-SAMPLE-K
220,00 zł
100 G
482,00 zł
1 KG
1620,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W247804-SAMPLE-K
220,00 zł
100 G
482,00 zł
1 KG
1620,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.37
Numer FEMA:
2478
Beilstein:
1763926
Numer WE:
Nr Rady Europy:
78
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
2.029
NACRES:
NA.21
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥95%
zawiera
α-tocopherol (synthetic stabilizer)
może zawierać
≤50 ppm hexane
współczynnik refrakcji
n20/D 1.489 (lit.)
bp
149 °C/4 mmHg (lit.)
gęstość
0.886 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fresh; floral; sweet
ciąg SMILES
C/C(CC/C=C(C)/CCC=C(C)C)=C\CO
InChI
1S/C15H26O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11,16H,5-6,8,10,12H2,1-4H3/b14-9+,15-11+
Klucz InChI
CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
Zastosowanie
  • Farnesol repurposing for prevention and treatment of Acinetobacter baumannii biofilms.: This article explores the efficacy of repurposing farnesol for preventing and treating biofilms caused by Acinetobacter baumannii, highlighting its potential as an antibacterial agent (Tan et al., 2024).
  • Methyl-Jasmonate Functions as a Molecular Switch Promoting Cross-Talk between Pathways for the Biosynthesis of Isoprenoid Backbones Used to Modify Proteins in Plants.: This study investigates the role of methyl-jasmonate in regulating the biosynthesis of isoprenoid backbones, which are crucial for post-translational modification of proteins in plants and may involve farnesol as an intermediate or by-product (Chevalier et al., 2024).
  • Repurposing Farnesol for Combating Drug-Resistant and Persistent Single and Polymicrobial Biofilms.: This article discusses the potential of repurposing farnesol to combat drug-resistant and persistent biofilms, demonstrating its utility in enhancing antibiotic efficacy and addressing antimicrobial resistance (Tan et al., 2024).
Działania biochem./fizjol.
Taste at 10 ppm
Inne uwagi
Natural occurrence: Apricot, orange peel and oil, grapefruit juice, cloves, ginger thyme beef, whiskey basil, papaya, anise seed and balsam of Peru.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
311.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
155 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
N Charette et al.
Cell death & disease, 4, e471-e471 (2013-01-26)
Ras activation is a frequent event in human hepatocarcinoma that may contribute to resistance towards apoptosis. Salirasib is a ras and mTOR inhibitor that induces a pro-apoptotic phenotype in human hepatocarcinoma cell lines. In this work, we evaluate whether salirasib
Najla Nasr et al.
Blood, 120(4), 778-788 (2012-06-09)
Macrophages are key target cells for HIV-1. HIV-1(BaL) induced a subset of interferon-stimulated genes in monocyte-derived macrophages (MDMs), which differed from that in monocyte-derived dendritic cells and CD4 T cells, without inducing any interferons. Inhibition of type I interferon induction
Efrat Mashiach-Farkash et al.
Oncotarget, 3(6), 629-639 (2012-07-11)
Neurofibromin regulates cell motility via three distinct GTPase pathways acting through two different domains, the Ras GTPase-activating protein-related domain (GRD) and the pre-GRD domain. First, the GRD domain inhibits Ras-dependent changes in cell motility through the mitogen activated protein cascade.
Rossana de Aguiar Cordeiro et al.
Veterinary microbiology, 159(3-4), 375-380 (2012-05-15)
Farnesol is a sesquiterpene alcohol that modulates cell-to-cell communication in Candida albicans. In recent years, several studies have shown that this molecule presents inhibitory effects against non-albicans Candida species, Paracoccidioides brasiliensis and bacteria. The present study aimed at determining the
E Fayard et al.
Current opinion in lipidology, 12(2), 113-120 (2001-03-27)
Cholesterol and bile acid metabolism is tightly controlled by nuclear receptors. The liver X receptor, an oxysterol-activated nuclear receptor, limits cholesterol accumulation in the body both by stimulating reverse cholesterol transport and by inhibiting intestinal cholesterol absorption. The liver X