VISCWAT
Pure Water Viscosity Standard
certified at 5 °C, 20 °C, 25 °C & 37 °C. UKAS ISO 17025 and ISO 17034 certified
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
opakowanie
pkg of 100 mL
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Opis ogólny
Paragon ISO 17025 / ISO 17034 certified pure water viscosity standards are specifically designed, tested and certified for the calibration, verification and certification of glass capillary viscometers and other viscosity measuring equipment where the precise control of temperature is required.
ASTM D1480 / ASTM D2162
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)