Przejdź do
VISCCS14
CCS Viscosity Standard
ASTM D 5293 and SAE Specification J300
Synonim(y):
Cold-Cranking Simulator Viscosity Standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
14 x 500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7500,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
7500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
kit of 14 × 500 mL
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
application(s)
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
oil and petrochemicals
personal care
format
mixture
General description
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation. Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon CCS Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage.
CCS Calibration Kit - 14 x 500mL, includes following products: CL10, CL12, CL14, CL16, CL19, CL22, CL25 (x2) , CL28, CL32, CL38, CL48, CL60, CL68. Paragon ISO 17025 / ISO 17034 certified CCS viscosity standards are for the calibration and verification of analytical equipment used in Cold Cranking Simulator (CCS) oil testing to ASTM D5293 and SAE Specification J300.
Features and Benefits
  • Full Traceability to national standards.
  • Ensures full compliance to ASTM & IP test method protocol.
  • Shelf life of 2 years.
  • Tamper-evident security packaging.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CCS Viscosity Standard
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)