Przejdź do
490903
Thiourea-13C,15N2
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 010,00 zł
5005,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H215N13CS15NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
79.10
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
solid
5005,00 zł
Cena katalogowa10 010,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
assay
99% (CP)
form
solid
mp
170-176 °C (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
[15NH2][13C]([15NH2])=S
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1,2+1,3+1
InChI key
UMGDCJDMYOKAJW-VMIGTVKRSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
490911608459676608
description
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
description
98 atom % 15N
description
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
description
98 atom % 15N, 97% (CP)
assay
99% (CP)
assay
-
assay
99% (CP)
assay
97% (CP)
mass shift
M+3
mass shift
M+2
mass shift
M+3
mass shift
M+1
isotopic purity
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
mp
170-176 °C (lit.)
mp
170-176 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
170-173 °C (lit.)
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
285977-83-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)