Merck
T1022
Supelco
(±)Thiopental solution
1.0 mg/mL in methanol, analytical standard, for drug analysis
Wybierz wielkość
1 ML
605,00 zł
605,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
605,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
605,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard, for drug analysis
Poziom jakości
Próba
≥98%
stężenie
1.0 mg/mL in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCC(C)C1(CC)C(=O)NC(=S)NC1=O
InChI
1S/C11H18N2O2S/c1-4-6-7(3)11(5-2)8(14)12-10(16)13-9(11)15/h7H,4-6H2,1-3H3,(H2,12,13,14,15,16)
Klucz InChI
IUJDSEJGGMCXSG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cecilia Lindgren et al.
Neurocritical care, 17(3), 367-373 (2012-08-31)
Non-convulsive seizures (NCSZ) can be more prevalent than previously recognized among comatose neuro-intensive care patients. The aim of this study was to evaluate the frequency of NCSZ and non-convulsive status epilepticus (NCSE) in sedated and ventilated subarachnoid hemorrhage (SAH) patients.
Tark Purtuloğlu et al.
The journal of ECT, 29(1), 37-40 (2013-02-05)
To compare propofol and sodium thiopental as anesthetic agents for electroconvulsive therapy (ECT) in major depression with respect to clinical effect. Participants were composed of 96 patients with depression who were administered either propofol or sodium thiopental as an anesthetic
Chadi G Abdallah et al.
The journal of ECT, 28(3), 157-161 (2012-08-01)
Studies now provide strong evidence that the N-methyl-D-aspartate receptor antagonist ketamine possesses rapidly acting antidepressant properties. This study aimed to determine if a low dose of ketamine could be used to expedite and augment the antidepressant effects of electroconvulsive therapy
Pre-filled thiopental syringes reduce cost and wastage whilst improving safety.
H Murdoch et al.
International journal of obstetric anesthesia, 21(4), 384-385 (2012-08-25)
Ryohei Okazaki et al.
Life sciences, 92(4-5), 259-265 (2013-01-22)
In this study, we investigated the combined effect of Neurotropin® and pregabalin for L5-spinal nerve ligation (L5-SNL) model in rats and thiopental-induced sleep in mice. The left fifth lumbar nerve of rats was tightly ligated with silk sutures under pentobarbital