Merck
SMB01377
Sigma-Aldrich
2AB-labeled Dextran Ladder
Synonim(y):
Drabina glikanowa, Wzorzec drabinkowy dekstranu 2-aminobenzamidu
Wybierz wielkość
200 μG
1310,00 zł
1310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μG
1310,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.79
1310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>90% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder or crystals
metody
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
zanieczyszczenia
≤10% Unlabeled Dextran ladder
Warunki transportu
2-8°C
temp. przechowywania
−20°C
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Uncover how HPLC analysis of glycans helps researchers analyze glycan structures and glycoforms & find products to assist in your glycan analysis methods.