Merck
V-902
Supelco
Vardenafil dihydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Wybierz wielkość
1 ML
718,00 zł
718,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
718,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H32N6O4S·2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
561.52
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
718,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(C1=C(C)N=C(CCC)N1N2)N=C2C3=CC(S(=O)(N4CCN(CC)CC4)=O)=CC=C3OCC.Cl.Cl
InChI
1S/C23H32N6O4S.2ClH/c1-5-8-20-24-16(4)21-23(30)25-22(26-29(20)21)18-15-17(9-10-19(18)33-7-3)34(31,32)28-13-11-27(6-2)12-14-28;;/h9-10,15H,5-8,11-14H2,1-4H3,(H,25,26,30);2*1H
Klucz InChI
NOIHTGOGFDFCBN-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... PDE5A(8654)
Opis ogólny
Wardenafil, inhibitor fosfodiesterazy, jest stosowany w leczeniu zaburzeń erekcji. Roztwór referencyjny 6534 może być stosowany w badaniach moczu na obecność narkotyków, toksykologii klinicznej lub analizie kryminalistycznej metodą LC-MS/MS lub GC/MS. Wardenafil jest sprzedawany pod nazwami handlowymi 8520 i 8585.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Levitra is a registered trademark of Bayer Aktiengesellschaft
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Staxyn is a registered trademark of Bayer Aktiengesellschaft
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Osama Shaeer
The journal of sexual medicine, 10(2), 532-540 (2012-10-24)
Utility of phosphodiesterase inhibitors (PDEi's) for the treatment of erectile dysfunction (ED) has been the focus of experimental and clinical studies. However, public preferences, attitudes, and experiences with PDEi's are rarely addressed from a population/epidemiology viewpoint. The Global Online Sexuality
O A H Reneerkens et al.
Psychopharmacology, 225(2), 303-312 (2012-08-03)
Sensory gating is an adaptive mechanism of the brain to prevent overstimulation. Patients suffering from clinical disorders such as Alzheimer's disease or schizophrenia exhibit a deficit in gating, which indicates not only an impairment in basic information processing that might
I A Korneev
Urologiia (Moscow, Russia : 1999), (2)(2), 106-108 (2013-06-26)
The arsenal of professionals providing assistance to men with erectile dysfunction includes a new, mouth dissolving dosage form of the vardenafil--levitra ODT. This form is effective, safe, and has a higher bioavailability as compared to vardenafil in the form of
Kristina Y Rust et al.
Therapeutic drug monitoring, 34(6), 729-735 (2012-11-07)
Phosphodiesterase type 5 inhibitors such as sildenafil, vardenafil, and tadalafil are a class of drugs used primarily in the treatment of erectile dysfunction. Sildenafil and tadalafil are also approved for the treatment of pulmonary hypertension. The aim of this study
Daniel J Mans et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 75, 153-157 (2012-12-25)
Ion mobility spectrometry was used as a rapid screening tool for the detection of acetildenafils, sildenafils and avanafil within adulterated herbal supplement matrices. Acetildenafils show a tendency for partial fragmentation during the desorption/ionization process affording two peaks in the ion