Kluczowe dokumenty
SMB00929
Sigma-Aldrich
5′-hydroksykarwedilol
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
5′-Hydroxy carvedilol, 3-[2-[[3-(9H-Carbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl]amino]ethoxy]-4-methoxyphenol, 5′-Hydroxyphenyl carvedilol, 5′-Hydroxyphenylcarvedilol, 5′-OH carvedilol, 5-Hydroxycarvedilol, 5OHC, BM-140830, Carvedilol metabolite M5
Wybierz wielkość
10 MG
2490,00 zł
50 MG
12 490,00 zł
2490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
2490,00 zł
50 MG
12 490,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H26N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
422.47
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.25
2490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: soluble, clear, colorless
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[nH]1c2c(c4c1cccc4)c(ccc2)OCC(O)CNCCOc3c(ccc(c3)O)OC
InChI
1S/C24H26N2O5/c1-29-21-10-9-16(27)13-23(21)30-12-11-25-14-17(28)15-31-22-8-4-7-20-24(22)18-5-2-3-6-19(18)26-20/h2-10,13,17,25-28H,11-12,14-15H2,1H3
Klucz InChI
PVUVZUBTCLBJMT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Karwedylol jest blokerem receptorów β- i α1-adrenergicznych stosowanym w leczeniu nadciśnienia tętniczego i zastoinowej niewydolności serca (CHF). Lek jest metabolizowany przez CYP2D6 (do 4′-OH i 5′-OH), CYP2C9 (do O-desmetylu), CYP1A2 (do 8-OH). Jest również utleniany do 1-OH karwedilolu, ale zaangażowany enzym nie jest jeszcze jasny. Metabolity te są użytecznymi markerami do badania i monitorowania aktywności enzymów metabolizujących cytochrom. Metabolit M4 (4′-OH), ale nie M2 lub M5, najprawdopodobniej przyczynia się do całkowitej aktywności blokowania β-adrenoreceptorów ze względu na jego większą siłę działania.
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Organy docelowe
Liver,spleen,Adrenal gland,Uterus (including cervix)
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eben Jung et al.
Journal of Korean medical science, 33(27), e182-e182 (2018-07-03)
Carvedilol is commonly used to treat hypertension as a β- and α1-adrenoreceptor blocker, but it is metabolized by CYP2D6, and CYP2D6*10 allele is dominant in Asian population. The objective of this study was to assess the influence of CYP2D6 polymorphisms
D Tenero et al.
Journal of clinical pharmacology, 40(8), 844-853 (2000-08-10)
Carvedilol is a relatively new drug with beta- and alpha 1-receptor blocking activity and antioxidant effects recently approved for the treatment of congestive heart failure (CHF). An ascending, multiple-dose study was completed in 20 male patients with stable New York
W H Schaefer et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 26(10), 958-969 (1998-10-08)
The excretion and biotransformation of carvedilol [1-[carbazolyl-(4)-oxy]-3-[(2-methoxyphenoxyethyl)amino]-2-p ropanol], a new, multiple-action, neurohormonal antagonist that exhibits the combined pharmacological activities of beta-adrenoreceptor antagonism, vasodilation, and antioxidation, were investigated in dogs, rats, and mice. Carvedilol was absorbed well, and biliary secretion was