Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1250,00 zł
assay
≥95%
Quality Segment
form
solid
color
off-white to white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1c2c(c4c1cccc4)c(ccc2)OCC(O)CNCCOc3c(cc(cc3)O)OC
InChI
1S/C24H26N2O5/c1-29-23-13-16(27)9-10-21(23)30-12-11-25-14-17(28)15-31-22-8-4-7-20-24(22)18-5-2-3-6-19(18)26-20/h2-10,13,17,25-28H,11-12,14-15H2,1H3
InChI key
ZCJHEORDHXCJNB-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥95% (HPLC) | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description ≥98% (HPLC), solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| form solid | form solid | form - | form solid |
| assay ≥95% | assay ≥95% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| color off-white to white | color off-white | color - | color white to off-white |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
target_organs
Liver,spleen,Uterus (including cervix),Adrenal gland
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?