Merck
SBR00026
Sigma-Aldrich
Ligstroside
Nitric oxide inhibitor, ≥95%
Synonim(y):
(-)-ligstrozyd
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H32O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
524.51
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.25
pochodzenie biologiczne
plant
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
524.51
rozpuszczalność
DMSO: ≥10 mg/mL (19 mM)
methanol: ≥10 mg/mL
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C25H32O12/c1-3-15-16(10-19(28)34-9-8-13-4-6-14(27)7-5-13)17(23(32)33-2)12-35-24(15)37-25-22(31)21(30)20(29)18(11-26)36-25/h3-7,12,16,18,20-22,24-27,29-31H,8-11H2,1-2H3/b15-3+/t16-,18+,20+,21-,22+,24-,25-/m0/s1
Klucz InChI
GMQXOLRKJQWPNB-MVVLSVRYSA-N
Opis ogólny
Ligstroside, znany również jako ligusroside, jest glikozydem sekoirydoidowym, bioaktywnym naturalnym związkiem powszechnie pozyskiwanym z roślin takich jak Ligustrum lucidum, Jasminum officinale i Osmanthus heterophyllus. Istniejące badania sugerują, że metabolit ten działa jako inhibitor tlenku azotu i może wykazywać różnorodne działania biologiczne, w tym właściwości przeciwnowotworowe, przeciwutleniające, przeciwwirusowe i przeciwzapalne.
Zastosowanie
Ligstroside to naturalny produkt pochodzący ze źródła roślinnego, który znajduje zastosowanie w bibliotekach przesiewowych związków, metabolomice, badaniach fitochemicznych i farmaceutycznych.
Działania biochem./fizjol.
Ligstroside jest naturalnym produktem pochodzącym z liści Olea europaea. Ligstroside wykazuje kilka potencjalnie korzystnych właściwości przeciwzapalnych, wykazując selektywne działanie hamujące na enzym COX-1 metabolizmu kaskady arachidonianu. Ligstroside generuje redukcję poziomu PGE2 (prostaglandyny E2) w aktywowanych makrofagach myszy (IC50 = 48,53 μM), a także redukcję poziomu TXB2 (tromboksanuB2) w ludzkich płytkach krwi (IC50 = 122,63 μM).[1] Co więcej, Ligstroside wykazuje aktywność hamującą produkcję NO w aktywowanych LPS makrofagach RAW264.7 (17,8% przy 30 μM i 40,7% przy 100 μM) bez żadnego efektu cytotoksycznego w tych komórkach.[2], [3] Dodatkowo, Ligstroside wykazuje aktywność przeciwwirusową in vitro przeciwko wirusowi paragrypy typu 3 (IC50 = 15,6 μM). [4]
Cechy i korzyści
  • Odpowiedni do badań biochemicznych i biomedycznych
  • Wszechstronność i możliwość dostosowania do szerokiej gamy zastosowań laboratoryjnych i badawczych
Przechowywanie i stabilność
Higroskopijny; przechowywać w suchym miejscu ze środkiem osuszającym
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chemical structures of constituents from the flowers of Osmanthus fragrans var. aurantiacus.
Liu, J., Nakamura, S., Xu, B., Matsumoto, T., Ohta, T., Fujimoto, K., ... & Matsuda, H.
Journal of Natural Medicines, 69(1), 135-141 (2015)
In African Natural Plant Products Volume II: Discoveries and Challenges in Chemistry, Health, and Nutrition.
Bai, N., He, K., Roller, M., Lai, C.S., Shao, X., Pan, M.H., & Ho, C.T.
Journal of the American Chemical Society, 2, 115-125 (2013)
In vitro anti-inflammatory activity of iridoids and triterpenoid compounds isolated from Phillyrea latifolia L.
Diaz, A.M., Abad, M.J., Fernandez, L., Recuero, C., Villaescusa, L., Silvan, A.M., & Bermejo, P.
Biological & Pharmaceutical Bulletin, 23(11), 1307-1313 (2000)
In vitro evaluation of secoiridoid glucosides from the fruits of Ligustrum lucidum as antiviral agents.
Ma, S.C., He, Z.D., Deng, X.L., But, P.P.H., Ooi, V.E.C., Xu, H.X., ... & Lee, S.F.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 49(11), 1471-1473 (2001)