Przejdź do
1711455
USP
Werbaskozyd
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Verbascoside, Acetoside, Kusaginin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
15 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H36O15
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
624.59
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
2910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](OCCc3ccc(O)c(O)c3)O[C@H](CO)[C@H]2OC(=O)\C=C\c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C29H36O15/c1-13-22(36)23(37)24(38)29(41-13)44-27-25(39)28(40-9-8-15-3-6-17(32)19(34)11-15)42-20(12-30)26(27)43-21(35)7-4-14-2-5-16(31)18(33)10-14/h2-7,10-11,13,20,22-34,36-39H,8-9,12H2,1H3/b7-4+/t13-,20+,22-,23+,24+,25+,26+,27+,28+,29-/m0/s1
InChI key
FBSKJMQYURKNSU-ZLSOWSIRSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Biochem/physiol Actions
Glikozyd fenyloetanoidowy. Działa przeciwutleniająco i antyproliferacyjnie.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Karty SDS wydane przez USP można znaleźć tutaj.
Mogą obowiązywać ograniczenia sprzedaży.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL8928900820580V4015
Werbaskozyd United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1711455
Werbaskozyd
Verbascoside phyproof® Reference Substance
PHL89289
Verbascoside
Verbascoside primary reference standard
00820580
Verbascoside
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
HWI
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
-
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
format
neat
format
-
format
-
format
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Werbaskozyd
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)