Merck
46778
Supelco
Sulfachloropyridazine
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
4-Amino-N-(6-chloro-3-pyridazinyl)benzenesulfonamide, N1-(6-Chloro-3-pyridazinyl)sulfanilamide
Wybierz wielkość
250 MG
280,00 zł
280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
280,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9ClN4O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.72
Beilstein:
261558
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
agency
EPA 1694
linia produktu
VETRANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
neat
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccc(Cl)nn2
InChI
1S/C10H9ClN4O2S/c11-9-5-6-10(14-13-9)15-18(16,17)8-3-1-7(12)2-4-8/h1-6H,12H2,(H,14,15)
Klucz InChI
XOXHILFPRYWFOD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chemical structure: sulfonamide
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Sara Boleas et al.
Environmental toxicology and chemistry, 24(4), 811-819 (2005-04-21)
A multispecies soil system (MS.3) has been used to evaluate the ecological effects of veterinary pharmaceuticals in soil as a result of routine agricultural practices. Different experimental conditions were tested and the variation of the different parameters was evaluated for
E van Duijkeren et al.
The Veterinary record, 137(19), 483-486 (1995-11-04)
The pharmacokinetic parameters of a powder formulation of trimethoprim/sulphachlorpyridazine were studied in eight healthy horses which received 5 mg/kg trimethoprim and 25 mg/kg sulphachlorpyridazine 12-hourly with concentrate for five days. The intake of the medicated concentrate by the horses was
Thomas L ter Laak et al.
Environmental toxicology and chemistry, 25(4), 933-941 (2006-04-25)
Environmental exposure assessment of veterinary pharmaceuticals requires estimating the sorption to soil. Soil sorption coefficients of three common, ionizable, antimicrobial agents (oxytetracycline [OTC], tylosin [TYL], and sulfachloropyridazine [SCP]) were studied in relation to the soil properties of 11 different soils.
C A Spinks et al.
Food additives and contaminants, 18(1), 11-18 (2001-02-24)
The development of an enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for the detection of residues of sulfachlorpyridazine (SCP) is described for the first time. The assay is highly specific for SCP, is simple to perform and has a lower detection limit of
E Van Duijkeren et al.
Journal of veterinary pharmacology and therapeutics, 19(4), 281-287 (1996-08-01)
Binding of antibiotics to food has received little attention in equine medicine, although such binding could potentially reduce the bioavailability and clinical efficacy. In the present study, binding of trimethoprim (TMP) and sulphachlorpyridazine (SCP) to hay, grass silage and concentrate